Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5-Triphenyltetrazolium iodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

T0854-1G
TCIAT0854-1GEA 237 EUR InStock
TCIAT0854-1G
2,3,5-Triphenyltetrazolium iodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,3,5-Triphenyltetrazolium iodide


Formule: C₁₉H₁₅IN₄
Numéro MDL: MFCD00060028
Numéro CAS: 13014-90-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed496477761397fc0e3882f51104eabb2c343c84&vid=ed496477761397fc0e3882f51104eabb2c343c84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité