Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Tris(pentafluoroéthyl)-1,3,5-triazine ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4,6-Tris(perfluoroethyl)-1,3,5-triazine

T0858-0.1ML
TCIAT0858-0.1MLEA 63.8 EUR InStock
TCIAT0858-0.1ML
2,4,6-Tris(pentafluoroéthyl)-1,3,5-triazine ≥95.0% (par GC)
2,4,6-Tris(pentafluoroéthyl)-1,3,5-triazine


Formule: C₉F₁₅N₃
MW: 435,10 g/mol
Point d'ébullition: 121°C
Numéro MDL: MFCD00042437
Numéro CAS: 858-46-8
EINECS: 212-724-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité