Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

cis-3,3,5-Triméthylcyclohexanol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T0874-25G
TCIAT0874-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAT0874-25G
cis-3,3,5-Triméthylcyclohexanol ≥96.0% (par GC)
cis-3,3,5-Triméthylcyclohexanol


Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 196,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…54 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00070479
Numéro CAS: 933-48-2
EINECS: 213-268-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e35f5e6233e09b60ad1e367a2a2403bf273864a&vid=9e35f5e6233e09b60ad1e367a2a2403bf273864a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité