Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide m-tolylacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(m-Tolyl)acetic acid, (3-Methylphenyl)acetic acid

T0880-25G
TCIAT0880-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAT0880-25G
Acide m-tolylacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide m-tolylacétique


Formule: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 120 - 123 °C (26 -rr)
Point de fusion: 64 °C
Numéro MDL: MFCD00004340
Numéro CAS: 621-36-3
EINECS: 210-683-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73e1554a88dbe88bcd3bd55f8315731efbc71cff&vid=73e1554a88dbe88bcd3bd55f8315731efbc71cff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité