Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',4',6'-Trihydroxypropiophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phlopropiophenone, 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)propan-1-one, Flopropione

T0887-25G
TCIAT0887-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAT0887-25G
2',4',6'-Trihydroxypropiophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2',4',6'-Trihydroxypropiophenone


Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016456
Numéro CAS: 2295-58-1
EINECS: 218-942-8
Merck Index: 14,04106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ca401cec5d7819f8c703b7f71b1f4e11e4eda2d&vid=9ca401cec5d7819f8c703b7f71b1f4e11e4eda2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité