Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Indole-3-yl)éthylamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(1H-indol-3-yl)ethan-1-amine

T0890-25G
TCIAT0890-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAT0890-25G
2-(Indole-3-yl)éthylamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(Indole-3-yl)éthylamine


Formule: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005661
Numéro CAS: 61-54-1
EINECS: 200-510-5
Merck Index: 14,09796
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4a061c3648fe7d2e61ed8cae466ca515b0a1784&vid=a4a061c3648fe7d2e61ed8cae466ca515b0a1784&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité