Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetrachloroisophthalonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T0895-25G
TCIAT0895-25GEA 88 EUR InStock
TCIAT0895-25G
Tetrachloroisophthalonitrile ≥98.0% (par GC)
Tetrachloroisophthalonitrile


Formule: C₈Cl₄N₂
Point d'ébullition: 350°C
Point de fusion: 251°C
Numéro MDL: MFCD00045594
Numéro CAS: 1897-45-6
EINECS: 217-588-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02166
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 250.0 to 255.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité