Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Phenyl-2-tosylethanone

T0908-10G
TCIAT0908-10GEA 175 EUR InStock
TCIAT0908-10G
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone ≥98.0% (par GC)
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone


Formule: C₁₅H₁₄O₃S
MW: 274,340 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026002
Numéro CAS: 31378-03-7
EINECS: 250-605-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa7669252b1cba0dd7f81709fddb472b2a83b7dd&vid=aa7669252b1cba0dd7f81709fddb472b2a83b7dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité