Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mercaptoacétate d'isooctyle ≥90.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T0913-25ML
TCIAT0913-25MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAT0913-25ML
Mercaptoacétate d'isooctyle ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Mercaptoacétate d'isooctyle


Formule: C₁₀H₂₀O₂S
Point d'éclair: 128°C
Numéro MDL: MFCD00022088
Numéro CAS: 25103-09-7
EINECS: 246-613-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Iodometric Titration) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité