Chlorure de tris(triphénylphosphine)rhodium (I) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T0931-1G
TCIAT0931-1GEA 156 EUR InStock
TCIAT0931-1G
Chlorure de tris(triphénylphosphine)rhodium (I) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de tris(triphénylphosphine)rhodium (I)
Formule: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
Point de fusion: 157 °C
Densité: 1,363 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010016
Numéro CAS: 14694-95-2
EINECS: 238-744-5
Merck Index: 14,09758
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88d0c0792907b12f94dab6207ede25bc32f61bbc&vid=88d0c0792907b12f94dab6207ede25bc32f61bbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité