Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)chromium(III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Chromium(III) Trifluoroacetylacetonate, Trifluoroacetylacetono Chromium(III) Salt

T0932-1G
TCIAT0932-1GEA 99 EUR InStock
TCIAT0932-1G
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)chromium(III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)chromium(III)


Formule: C₁₅H₁₂CrF₉O₆
MW: 511,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059456
Numéro CAS: 14592-89-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité