cis-3-Hexen-1-yltiglate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tiglic Acid cis-3-Hexen-1-yl Ester, (E)-(Z)-Hex-3-en-1-yl 2-methylbut-2-enoate
T0934-25ML
TCIAT0934-25MLEA 73.7 EUR InStock
TCIAT0934-25ML
cis-3-Hexen-1-yltiglate ≥97.0% (par GC)
cis-3-Hexen-1-yltiglate
Formule: C₁₁H₁₈O₂
MW: 182,26 g/mol
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00036528
Numéro CAS: 67883-79-8
EINECS: 267-554-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité