Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-3,3,5-Triméthylcyclohexanol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T0938-25G
TCIAT0938-25GEA 137 EUR InStock
TCIAT0938-25G
trans-3,3,5-Triméthylcyclohexanol ≥95.0% (par GC)
trans-3,3,5-Triméthylcyclohexanol


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60bdd8b3efc71bf29c0751df1ec319c23a09fa59&vid=60bdd8b3efc71bf29c0751df1ec319c23a09fa59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité