Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthanesulfonate de 3-éthoxycarbonylanilinium ≥97.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

T0941-25G
TCIAT0941-25GEA 106 EUR InStock
TCIAT0941-25G
Méthanesulfonate de 3-éthoxycarbonylanilinium ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Méthanesulfonate de 3-éthoxycarbonylanilinium


Formule: C₁₀H₁₅NO₅S
Numéro MDL: MFCD00013176
Numéro CAS: 886-86-2
EINECS: 212-956-8
Merck Index: 14,09621
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2df275f8081c10cde0eebae1107c9a6d27b4a98c&vid=2df275f8081c10cde0eebae1107c9a6d27b4a98c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 145.0 to 153.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité