Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N,N',N'-Tetraacetylethylenediamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N-(Ethane-1,2-diyl)bis(N-acetylacetamide), Tetraacetylethylenediamine

T0946-25G
TCIAT0946-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAT0946-25G
N,N,N',N'-Tetraacetylethylenediamine ≥98.0% (par GC)
N,N,N',N'-Tetraacetylethylenediamine


Formule: C₁₀H₁₆N₂O₄
MW: 228,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014967
Numéro CAS: 10543-57-4
EINECS: 234-123-8
Merck Index: 14,09028
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 153.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité