Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5,5-Triméthylhexanoyle chlorure ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T0951-25ML
TCIAT0951-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAT0951-25ML
3,5,5-Triméthylhexanoyle chlorure ≥90.0% (par GC)
3,5,5-Triméthylhexanoyle chlorure


Formule: C₉H₁₇ClO
Point d'ébullition: 190°C
Point d'éclair: 140°C
Numéro MDL: MFCD00044028
Numéro CAS: 36727-29-4
EINECS: 253-168-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité