Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

TES sel de sodium (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique sel de sodium) ≥99.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique

Fournisseur: TCI

T0962-25G
TCIAT0962-25GEA 124 EUR InStock
TCIAT0962-25G
TES sel de sodium (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique sel de sodium) ≥99.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
TES sel de sodium (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique sel de sodium)


Formule: C₆H₁₄NNaO₆S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065482
Numéro CAS: 70331-82-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2f57c3b2d609a7d59633556fcb23bb1b5f7d6a8&vid=b245388080428755e415a36c340e239893d99ac6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Methanol very faint turbidity
Water max. 8.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité