Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5,6-Tétraméthylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T0972-25G
TCIAT0972-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAT0972-25G
2,3,5,6-Tétraméthylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3,5,6-Tétraméthylpyrazine


Formule: C₈H₁₂N₂
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006146
Numéro CAS: 1124-11-4
EINECS: 214-391-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab88756c5ad46d3d14a77c30161c1c9ddf456e6b&vid=ab88756c5ad46d3d14a77c30161c1c9ddf456e6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité