Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique

Fournisseur: TCI

T0974-25G
TCIAT0974-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAT0974-25G
TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)


Formule: C₇H₁₇NO₆S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007538
Numéro CAS: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e61cdb925d14f795190d5747d4a438e942d9ca4b&vid=29a78e9ac9eb9c165a6e39369dc341c3e35e37ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité