Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triacétate de benzene-1,2,4-triyle ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T0976-25G
TCIAT0976-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT0976-25G
Triacétate de benzene-1,2,4-triyle ≥95.0% (par GC)
Triacétate de benzene-1,2,4-triyle


Formule: C₁₂H₁₂O₆
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…101 °C
Numéro MDL: MFCD00008700
Numéro CAS: 613-03-6
EINECS: 210-327-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc5027b38a32bb652e1c648edcfff10ba2001a65&vid=dc5027b38a32bb652e1c648edcfff10ba2001a65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 95.0 to 98.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité