Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Tris(4-methylphenyl)phosphine oxide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Tri-p-tolylphosphine oxide

T0995-5G
TCIAT0995-5GEA 476 EUR InStock
TCIAT0995-5G
Tris(4-methylphenyl)phosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Tris(4-methylphenyl)phosphine oxide


Formule: C₂₁H₂₁OP
MW: 320,3646 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059321
Numéro CAS: 797-70-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea3a38da24537b1f7493f2785a63dccfd34ab9b4&vid=ea3a38da24537b1f7493f2785a63dccfd34ab9b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité