Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4-Trihydroxybenzophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T0996-25G
TCIAT0996-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAT0996-25G
2,3,4-Trihydroxybenzophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3,4-Trihydroxybenzophénone


Formule: C₁₃H₁₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009996
Numéro CAS: 1143-72-2
EINECS: 214-540-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=049401ada741176ae3ee1c40772d6b91cb384b88&vid=049401ada741176ae3ee1c40772d6b91cb384b88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité