Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Trifluorométhyl)undécafluoropentane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Tetradecafluoro-2-methylpentane, Perfluoro-2-methylpentane, Perfluoroisohexane

T1012-25ML
TCIAT1012-25MLEA 106 EUR InStock
TCIAT1012-25ML
2-(Trifluorométhyl)undécafluoropentane ≥99.0% (par GC)
2-(Trifluorométhyl)undécafluoropentane


Formule: C₆F₁₄
MW: 338,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059905
Numéro CAS: 355-04-4
EINECS: 206-575-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fa5c2b45c88ccefdab127b8d3ccb0eadf13b7b2&vid=2fa5c2b45c88ccefdab127b8d3ccb0eadf13b7b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité