Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5,6-Tétrafluorothiophénol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Mercapto-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-Tetrafluorobenzenethiol, 2,3,5,6-Tetrafluorobenzene-1-thiol, 2,3,5,6-tetrafluorothiophenol

T1044-5G
TCIAT1044-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT1044-5G
2,3,5,6-Tétrafluorothiophénol ≥95.0% (par GC)
2,3,5,6-Tétrafluorothiophénol


Formule: C₆H₂F₄S
MW: 182,14 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Point d'éclair: 48°C
Numéro MDL: MFCD00004829
Numéro CAS: 769-40-4
EINECS: 212-210-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=744f6d629daa9c0ea1209d29f5adccaf8893e44d&vid=744f6d629daa9c0ea1209d29f5adccaf8893e44d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité