Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,4-Triméthyl-2-oxazoline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4,4-Trimethyl-4,5-dihydrooxazole

T1060-25ML
TCIAT1060-25MLEA 78.1 EUR InStock
TCIAT1060-25ML
2,4,4-Triméthyl-2-oxazoline ≥98.0% (par GC)
2,4,4-Triméthyl-2-oxazoline


Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point d'éclair: 13°C
Numéro MDL: MFCD00005301
Numéro CAS: 1772-43-6
EINECS: 217-201-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a3402e68d514f772cb5c05b41370e76a3bebad9&vid=2a3402e68d514f772cb5c05b41370e76a3bebad9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité