Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorthal-dimethyl ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethyl tetrachloroterephthalate

T1064-25G
TCIAT1064-25GEA 115 EUR InStock
TCIAT1064-25G
Chlorthal-dimethyl ≥96.0% (par GC)
Chlorthal-dimethyl


Formule: C₁₀H₆Cl₄O₄
MW: 331,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014902
Numéro CAS: 1861-32-1
EINECS: 217-464-7
Merck Index: 14,02839
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cff6a525ac2f7868c0739da86eb897c2188712bb&vid=cff6a525ac2f7868c0739da86eb897c2188712bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 155.0 to 158.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité