Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Tétrahydrofurfurylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T1072-25ML
TCIAT1072-25MLEA 42.9 EUR InStock
TCIAT1072-25ML
(±)-Tétrahydrofurfurylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-Tétrahydrofurfurylamine


Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 155°C
Point d'éclair: 48°C
Numéro MDL: MFCD00005373
Numéro CAS: 4795-29-3
EINECS: 225-351-9
ONU: 2943
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226ecffc5bb84986b2a6b14ce0d33dd26b300c7b&vid=226ecffc5bb84986b2a6b14ce0d33dd26b300c7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité