Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Tolyl sulphoxide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T1075-25G
TCIAT1075-25GEA 236 EUR InStock
TCIAT1075-25G
p-Tolyl sulphoxide ≥98.0% (par GC)
p-Tolyl sulphoxide


Formule: C₁₄H₁₄OS
MW: 230,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008546
Numéro CAS: 1774-35-2
EINECS: 217-203-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité