Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone hydrate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T1090-5G
TCIAT1090-5GEA 79.2 EUR InStock
TCIAT1090-5G
Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone hydrate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone Hydrate


Formule: C₆H₆O₇
Numéro MDL: MFCD00001597
Numéro CAS: 123334-16-7
Merck Index: 14,09249
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Black powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 18.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité