Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Trimethyl-β-cyclodextrin ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-beta-cyclodextrin, Trimethyl-β-cyclodextrin

T1094-1G
TCIAT1094-1GEA 217 EUR InStock
TCIAT1094-1G
Trimethyl-β-cyclodextrin ≥98.0% (par HPLC)
Trimethyl-beta-cyclodextrin


Formule: C₆₃H₁₁₂O₃₅
MW: 1429,55 g/mol
Point de fusion: 159°C
Numéro MDL: MFCD00010728
Numéro CAS: 55216-11-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +155.0 to +165.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité