Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,3,4-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1101-25G
TCIAT1101-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAT1101-25G
2,3,4-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,3,4-Triméthoxybenzaldéhyde


Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: 30 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003310
Numéro CAS: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbc266b7e46b8f610ddf56a9b2a11b8071fd2113&vid=cbc266b7e46b8f610ddf56a9b2a11b8071fd2113&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité