Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3,4,5-triméthoxycinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2E)-3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acrylic acid

T1104-25G
TCIAT1104-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAT1104-25G
Acide 3,4,5-triméthoxycinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,4,5-triméthoxycinnamique


Formule: C₁₂H₁₄O₅
MW: 238,24 g/mol
Point d'ébullition: 367 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 127 °C
Numéro MDL: MFCD00004388
Numéro CAS: 90-50-6
EINECS: 201-999-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c96934c3d8758a6516993fd20bad8cf31e52763a&vid=c96934c3d8758a6516993fd20bad8cf31e52763a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 130.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité