Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5,6-Tétrafluoro-1,4-benzènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Diamino-2,3,5,6-tetrafluorobenzene

T1110-1G
TCIAT1110-1GEA 689 EUR InStock
TCIAT1110-1G
2,3,5,6-Tétrafluoro-1,4-benzènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3,5,6-Tétrafluoro-1,4-benzènediamine


Formule: C₆H₄F₄N₂
MW: 180,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039767
Numéro CAS: 1198-64-7
EINECS: 214-837-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité