Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Tetrakis(methylthio)tetrathiafulvalene ≥96.0% (par GC) pour l'électronique organique

Fournisseur: TCI
Synonyms: TMT-TTF

T1119-100MG
TCIAT1119-100MGEA 128 EUR InStock
TCIAT1119-100MG
Tetrakis(methylthio)tetrathiafulvalene ≥96.0% (par GC) pour l'électronique organique
Tetrakis(methylthio)tetrathiafulvalene


Formule: C₁₀H₁₂S₈
MW: 388,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059747
Numéro CAS: 51501-77-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité