Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Triméthylpyridinium 4-méthylbenzènesulfonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: CPTS, 2,4,6-Trimethylpyridinium p-Toluenesulphonate, 2,4,6-Collidinium p-Toluenesulphonate

T1122-25G
TCIAT1122-25GEA 106 EUR InStock
TCIAT1122-25G
2,4,6-Triméthylpyridinium 4-méthylbenzènesulfonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,4,6-Triméthylpyridinium 4-méthylbenzènesulfonate


Formule: C₁₅H₁₉NO₃S
MW: 293,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012810
Numéro CAS: 59229-09-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité