Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5,6-Tétrachloroaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1127-1G
TCIAT1127-1GEA 273 EUR InStock
TCIAT1127-1G
2,3,5,6-Tétrachloroaniline ≥98.0% (par GC)
2,3,5,6-Tétrachloroaniline


Formule: C₆H₃Cl₄N
MW: 230,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007659
Numéro CAS: 3481-20-7
EINECS: 222-461-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9334f67ef7a095962624b0043ee040ad3ddeaa9&vid=f9334f67ef7a095962624b0043ee040ad3ddeaa9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité