Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Nitro-2,3,4,5-tétrachlorobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene

T1128-1G
TCIAT1128-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAT1128-1G
1-Nitro-2,3,4,5-tétrachlorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Nitro-2,3,4,5-tétrachlorobenzène


Formule: C₆HCl₄NO₂
MW: 260,89 g/mol
Point de fusion: 66…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007064
Numéro CAS: 879-39-0
EINECS: 212-906-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86709b84c26be9963212af2867a7fc22b83aa1e&vid=e86709b84c26be9963212af2867a7fc22b83aa1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 68.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité