Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-δ-Tétradécalactone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Nonyltetrahydro-2H-pyran-2-one, (±)-Tetradecan-5-olide, δ-Tetradecalactone, (±)-Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-one

T1129-25ML
TCIAT1129-25MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAT1129-25ML
(±)-δ-Tétradécalactone ≥98.0% (par GC)
(±)-δ-Tétradécalactone


Formule: C₁₄H₂₆O₂
MW: 226,36 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Numéro MDL: MFCD00059809
Numéro CAS: 2721-22-4
EINECS: 220-334-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70143361136a05f0fa66b7c56f09c174e9d3d46b&vid=70143361136a05f0fa66b7c56f09c174e9d3d46b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité