Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(3-Thienyl)pyridine ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(2-Pyridyl)thiophene, 2-(Thiophen-3-yl)pyridine

T1151-5G
TCIAT1151-5GEA 665 EUR InStock
TCIAT1151-5G
2-(3-Thienyl)pyridine ≥95.0% (par GC)
2-(3-Thienyl)pyridine


Formule: C₉H₇NS
MW: 161,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006214
Numéro CAS: 21298-55-5
EINECS: 244-322-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité