Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetra-n-octylammonium iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetraoctylammonium iodide

T1155-5G
TCIAT1155-5GEA 248 EUR InStock
TCIAT1155-5G
Tetra-n-octylammonium iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tetra-n-octylammonium iodide


Formule: C₃₂H₆₈IN
MW: 593,81 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059978
Numéro CAS: 16829-91-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité