Tétrabutylgermanium ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1156-1G
TCIAT1156-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAT1156-1G
Tétrabutylgermanium ≥98.0% (par GC)
Tétrabutylgermanium
Formule: C₁₆H₃₆Ge
MW: 301,07 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015224
Numéro CAS: 1067-42-1
EINECS: 213-929-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02028b0d0cd12467677a21bc659c8a7c7d337c69&vid=02028b0d0cd12467677a21bc659c8a7c7d337c69&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité