Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétraéthylgermanium ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetraethylgermanium

T1157-1G
TCIAT1157-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT1157-1G
Tétraéthylgermanium ≥98.0% (par GC)
Tétraéthylgermanium


Formule: C₈H₂₀Ge
MW: 188,86 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00015096
Numéro CAS: 597-63-7
EINECS: 209-905-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=973598e46c9a6d0bf931b745545fc107bb4a68e0&vid=973598e46c9a6d0bf931b745545fc107bb4a68e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité