Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétraphénylgermanium ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1159-1G
TCIAT1159-1GEA 113 EUR InStock
TCIAT1159-1G
Tétraphénylgermanium ≥95.0% (par GC)
Tétraphénylgermanium


Formule: C₂₄H₂₀Ge
Numéro MDL: MFCD00002997
Numéro CAS: 1048-05-1
EINECS: 213-880-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86da4b464643c36000e7e08b296a4a2490244b87&vid=86da4b464643c36000e7e08b296a4a2490244b87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 230.0 to 238.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité