Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triphénylgermanium chlorure ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triphenylgermanium chloride, Chlorotriphenylgermane

T1162-1G
TCIAT1162-1GEA 200 EUR InStock
TCIAT1162-1G
Triphénylgermanium chlorure ≥97.0% (par GC)
Triphénylgermanium chlorure


Formule: C₁₈H₁₅ClGe
MW: 339,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000461
Numéro CAS: 1626-24-0
EINECS: 216-617-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab671983291d95e98af22da87538e691b377b23a&vid=ab671983291d95e98af22da87538e691b377b23a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité