Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(2-ethylhexyl)amine ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T1178-25ML
TCIAT1178-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT1178-25ML
Tris(2-ethylhexyl)amine ≥93.0% (par GC)
Tris(2-ethylhexyl)amine


Formule: C₂₄H₅₁N
MW: 353,68 g/mol
Point d'éclair: 163°C
Numéro MDL: MFCD00042903
Numéro CAS: 1860-26-0
EINECS: 217-461-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2706414bba2679a1d414945cd2f7bef0e5fd908a&vid=2706414bba2679a1d414945cd2f7bef0e5fd908a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité