Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,6-Trichlorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T1183-5G
TCIAT1183-5GEA 149 EUR InStock
TCIAT1183-5G
2,3,6-Trichlorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
2,3,6-Trichlorobenzaldéhyde


Formule: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Point d'ébullition: 271 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87…88 °C
Numéro MDL: MFCD00010216
Numéro CAS: 4659-47-6
EINECS: 225-104-5
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e31d33702ea6907aa4d877c903d027e25dd0919e&vid=e31d33702ea6907aa4d877c903d027e25dd0919e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Oxime Formation) min. 95.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité