Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tribromomethyl phenyl sulphone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: ((Tribromomethyl)sulphonyl)benzene, Phenyl Tribromomethyl Sulphone

T1188-25G
TCIAT1188-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT1188-25G
Tribromomethyl phenyl sulphone ≥97.0% (par GC)
Tribromomethyl phenyl sulphone


Formule: C₇H₅Br₃O₂S
MW: 392,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060068
Numéro CAS: 17025-47-7
EINECS: 241-096-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 146.0 to 149.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité