Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4-Trichloronitrobenzène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Nitro-2,3,4-trichlorobenzene, 1,2,3-Trichloro-4-nitrobenzene, 4-Nitro-1,2,3-trichlorobenzene

T1197-25G
TCIAT1197-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAT1197-25G
2,3,4-Trichloronitrobenzène ≥99.0% (par GC)
2,3,4-Trichloronitrobenzène


Formule: C₆H₂Cl₃NO₂
MW: 226,45 g/mol
Point de fusion: 55.5 °C
Numéro MDL: MFCD00007063
Numéro CAS: 17700-09-3
EINECS: 241-705-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12ed6ff1709e783cbbe7bac80ba6f14f34068e5a&vid=c615e1eb54f15a65f08a6a4dc269e3ea11b55917&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité