Tétraméthylammonium hydroxyde 10% dans le methanol pour la recherche de photorésine
Fournisseur: TCI
Danger
T1201-25ML
TCIAT1201-25MLEA 48.4 EUR InStock
TCIAT1201-25ML
Tétraméthylammonium hydroxyde 10% dans le methanol pour la recherche de photorésine
Tétraméthylammonium hydroxyde
Formule: C₄H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008280
Numéro CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5be4dc74437d365abce27792066b00c181fba48f&vid=3beb55b8a2eaa0a73ff553dfc3ccc34a830e648b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité