Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N,O-Triacetylhydroxylamine ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Acetoxy-N-acetylacetamide

T1202-25G
TCIAT1202-25GEA 170 EUR InStock
TCIAT1202-25G
N,N,O-Triacetylhydroxylamine ≥99.0% (par GC)
N,N,O-Triacetylhydroxylamine


Formule: C₆H₉NO₄
MW: 159,14 g/mol
Point d'ébullition: 216°C
Numéro MDL: MFCD00060099
Numéro CAS: 17720-63-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité